3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32823.03 H32823.09
H32823.03EA 1010 DKK
H32823.03 H32823.09
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥98%
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 401-94-5 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 77-81° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00061229
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061229
CAS-nummer: 401-94-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III