2,5-Dibrombenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H31689.03
H31689.06
H31689.14
H31689.03EA
642
DKK
H31689.03
H31689.06
H31689.14
2,5-Dibrombenzaldehyd ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 74553-29-0
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 88-102°
MDL No.: MFCD00462864
Formel:
C₇H₄Br₂O Smeltepunkt: 88…102 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00462864 CAS-nummer: 74553-29-0 |