4-Chlor-m-anisidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
H28331.14 H28331.06
H28331.14EA 2570 DKK
H28331.14 H28331.06
4-Chlor-m-anisidin ≥98%
4-Chlor-m-anisidin
Purity: 98% CAS No.: 13726-14-2 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 78-81° UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00672967
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672967
CAS-nummer: 13726-14-2
UN nummer: 2233
ADR: 6.1 III