3-(3-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 800 DKK
H27847.06 H27847.03
3-(3-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
3-(3-fluorphenyl)propionsyre
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Kogepunkt: 125 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: 110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310821
CAS-nummer: 458-45-7