3-(3-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27847.06
H27847.03
H27847.06EA
800
DKK
H27847.06
H27847.03
3-(3-fluorphenyl)propionsyre ≥97%
3-(3-fluorphenyl)propionsyre
Purity: 97%
CAS No.: 458-45-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 125°/10mm
MDL No.: MFCD01310821
Formel:
C₉H₉FO₂ Kogepunkt: 125 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 43…47 °C Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01310821 CAS-nummer: 458-45-7 |