3-Brom-p-toluonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27806.14 H27806.06
H27806.14EA 1670 DKK
H27806.14 H27806.06
3-Brom-p-toluonitril ≥97%
3-Brom-p-toluonitril
Purity: 97% CAS No.: 42872-74-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD06797818
Formel: C₈H₆BrN
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797818
CAS-nummer: 42872-74-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III