(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H27744.06 H27744.03
H27744.06EA 1570 DKK
H27744.06 H27744.03
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre ≥97%
(4-(Brommethyl)phenyl)eddikesyre
Purity: 97% CAS No.: 13737-36-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 178-180° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010632
Formel: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010632
CAS-nummer: 13737-36-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III