3-Brompyridin-2-carbonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27632.03 H27632.06
H27632.03EA 1030 DKK
H27632.03 H27632.06
3-Brompyridin-2-carbonitril ≥98%
3-Brompyridin-2-carbonitril
Purity: 98% CAS No.: 55758-02-6 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 120°/4mm MDL No.: MFCD02683288
Formel: C₆H₃BrN₂
Kogepunkt: 120 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683288
CAS-nummer: 55758-02-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III