4-(2-Aminoethyl)pyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
H27545.03 H27545.06
H27545.03EA 2100 DKK
H27545.03 H27545.06
4-(2-Aminoethyl)pyridin 97%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 13258-63-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Amine-like Boiling Point: 70-71°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00038045
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 70…71 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 76 °C
Massefylde: 1,021
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038045
CAS-nummer: 13258-63-4
ADR: 8,III