1-Pentyl-4-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 1920 DKK
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodbenzen ≥98%
1-Pentyl-4-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Formel: C₁₁H₁₅I
Kogepunkt: 88 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,38
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079767
CAS-nummer: 85017-60-3