1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06 H27270.18
H27270.06EA 571 DKK
H27270.06 H27270.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Purity: 99% CAS No.: 98892-75-2 Molecular Formula: C9H17ClN2 Formula Weight: 188.69 Melting Point: 89.5-93.2° MDL No.: MFCD03093291
Formel: C₉H₁₇ClN₂
Molekylvægt: 188.7 g/mol
Smeltepunkt: 89.5…93.2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093291
CAS-nummer: 98892-75-2