2-Bromisonicotinonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 1210 DKK
H27191.03 H27191.06
2-Bromisonicotinonitril ≥97%
2-Bromisonicotinonitril
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Formel: C₆H₃BrN₂
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367879
CAS-nummer: 10386-27-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III