1-Methyl-3-phenyl-1-piperazin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26924.03
H26924.06
H26924.14
H26924.03EA
331
DKK
H26924.03
H26924.06
H26924.14
1-Methyl-3-phenyl-1-piperazin ≥97%
1-Methyl-3-phenyl-1-piperazin
Purity: 97%
CAS No.: 5271-27-2
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 85°/0.5mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03411603
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Kogepunkt: 85 °C (0,5 mmHg) Smeltepunkt: 56…60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03411603 CAS-nummer: 5271-27-2 EINECS: 432-360-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |