4-Fluor-o-toluonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26641.06
H26641.14
H26641.06EA
698
DKK
H26641.06
H26641.14
4-Fluor-o-toluonitril ≥97%
4-Fluor-o-toluonitril
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Formel:
C₈H₆FN Smeltepunkt: 67…71 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03095106 CAS-nummer: 147754-12-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |