2-Brombenzyl mercaptan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromobenzylmercaptan, o-Bromotoluene-α-thiol
H26247.MD H26247.03 H26247.06
H26247.MDEA 205 DKK
H26247.MD H26247.03 H26247.06
2-Brombenzyl mercaptan ≥99%
2-Brombenzyl mercaptan
Purity: 99% CAS No.: 143888-85-1 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 256-257° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD04038925
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1
Kogepunkt: 256…257 °C
Massefylde: 1.527
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038925
CAS-nummer: 143888-85-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III