2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25822.06 H25822.03
H25822.06EA 3890 DKK
H25822.06 H25822.03
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 175205-82-0 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 29°(84°F) Melting Point: 37-39° Boiling Point: 76°/8mm MDL No.: MFCD00153084
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molekylvægt: 226 g/mol
Kogepunkt: 76 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 37…39 °C
Flammepunkt: 29 °C (84 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153084
CAS-nummer: 175205-82-0
UN nummer: 2926
ADR: 4.1 III