2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H25749.03
H25749.06
H25749.03EA
1480
DKK
H25749.03
H25749.06
2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Formel:
C₆H₃BrF₃N Kogepunkt: 78…79 °C (14 mmHg) Smeltepunkt: 48…51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153087 CAS-nummer: 189278-27-1 |