2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
1440
DKK
H25748.03
H25748.06
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formel:
C₆H₃BrF₃N Kogepunkt: 84…85 °C (14 mmHg) Massefylde: 1,83 Flammepunkt: 73 °C (164 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153085 CAS-nummer: 175205-81-9 |