5-Brom-o-anisidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
B25693.06 B25693.14
B25693.06EA 1220 DKK
B25693.06 B25693.14
5-Brom-o-anisidin ≥97%
5-Brom-o-anisidin
Purity: 97% CAS No.: 6358-77-6 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 94-96° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04037882
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.05 g/mol
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037882
CAS-nummer: 6358-77-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III