4-Brom-m-anisidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
B25541.06
B25541.14
B25541.06EA
1540
DKK
B25541.06
B25541.14
4-Brom-m-anisidin ≥97%
4-Brom-m-anisidin
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Formel:
C₇H₈BrNO Molekylvægt: 202.05 g/mol Smeltepunkt: 96…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05664063 CAS-nummer: 19056-40-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |