Indol-5-carbaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
461
DKK
B25517.03
B25517.06
Indol-5-carbaldehyd ≥98%
Indol-5-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formel:
C₉H₇NO Smeltepunkt: 96…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093664 CAS-nummer: 1196-69-6 |