1-Methylbenzimidazol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzimidazole
B25472.06 B25472.14
B25472.06EA 907 DKK
B25472.06 B25472.14
1-Methylbenzimidazol ≥99%
1-Methylbenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 1632-83-3 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 154°/12mm MDL No.: MFCD00192275
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 154 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 59…62 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192275
CAS-nummer: 1632-83-3