1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 2100 DKK
B25409.14 B25409.06
1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen ≥98%
1-Brom-5-Chlor-2-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Formel: C₆H₃BrClI
Molekylvægt: 317.35 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672944
CAS-nummer: 31928-44-6