4-Brom-m-toluonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25377.03 B25377.06 B25377.14
B25377.03EA 385 DKK
B25377.03 B25377.06 B25377.14
4-Brom-m-toluonitril ≥98%
4-Brom-m-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 41963-20-6 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 96°(205°F) Melting Point: 52-54° Boiling Point: 129-130°/5mm Beilstein Reference: 2354972 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031538
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 129…130 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 52…54 °C
Flammepunkt: 96 °C (205 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031538
CAS-nummer: 41963-20-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III