4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25296.06 B25296.14
B25296.06EA 1140 DKK
B25296.06 B25296.14
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 19241-38-4 Molecular Formula: C8H6BrNS Formula Weight: 228.12 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 129-130°/3mm UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041087
Formel: C₈H₆BrNS
Kogepunkt: 129…130 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041087
CAS-nummer: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN nummer: 2923
ADR: 8,III