4-(Brommethyl)-3-nitrobenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25255.03
B25255.06
B25255.14
B25255.03EA
428
DKK
B25255.03
B25255.06
B25255.14
4-(Brommethyl)-3-nitrobenzoesyre ≥97%
4-(Brommethyl)-3-nitrobenzoesyre
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Smeltepunkt: 128…133 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216575 CAS-nummer: 55715-03-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |