3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25033.06 B25033.14 B25033.22
B25033.06EA 766 DKK
B25033.06 B25033.14 B25033.22
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Purity: 97% CAS No.: 5763-61-1 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 281-284° Beilstein Reference: 511575 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008116
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 281…284 °C
Massefylde: 1,109
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008116
CAS-nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ADR: 8,III