4,4'-Dichlorbutyrophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one, γ,4-Dichlorobutyrophenone, ω,4-Dichlorobutyrophenone
B24608.14 B24608.18 B24608.22
B24608.14EA 649 DKK
B24608.14 B24608.18 B24608.22
4,4'-Dichlorbutyrophenon ≥97%
4,4'-Dichlorbutyrophenon
Purity: 97% CAS No.: 40877-09-6 Molecular Formula: C10H10Cl2O Formula Weight: 217.09 Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 28-32° Beilstein Reference: 879782 MDL No.: MFCD00018993
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O
Molekylvægt: 217.09 g/mol
Kogepunkt: 135…140 °C (0.9 mmHg)
Smeltepunkt: 28…32 °C
Massefylde: 1.2575 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018993
CAS-nummer: 40877-09-6
EINECS: 255-123-4