Isopropylsalicylat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 656 DKK
B24471.14 B24471.22
Isopropylsalicylat ≥99%
Isopropylsalicylat
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Kogepunkt: 122 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1.09
Flammepunkt: >93 °C (199 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035703
CAS-nummer: 607-85-2
EINECS: 210-143-2