α-Brom-o-toluonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
B24278.06 B24278.14 B24278.22
B24278.06EA 487 DKK
B24278.06 B24278.14 B24278.22
α-Brom-o-toluonitril ≥98%
α-Brom-o-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 22115-41-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 742605 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001794
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001794
CAS-nummer: 22115-41-9
UN nummer: 2923
ADR: 8 II