3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24143.06
B24143.14
B24143.06EA
600
DKK
B24143.06
B24143.14
3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 2740-83-2
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 93-97°/28mm
Beilstein Reference: 1102465
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008117
Formel:
C₈H₈F₃N Molekylvægt: 175.15 g/mol Kogepunkt: 93…97 °C (28 mmHg) Massefylde: 1.222 Flammepunkt: 71 °C (159 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008117 CAS-nummer: 2740-83-2 EINECS: 220-367-2 ADR: 8 III |