2-Chlorethyl methyl ether ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methoxyethyl chloride
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 1140 DKK
B24081.22 B24081.14 B24081.36
2-Chlorethyl methyl ether ≥98%
2-Chlorethyl methyl ether
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Formel: C₃H₇ClO
Kogepunkt: 89…90 °C
Smeltepunkt: –55…55 °C
Massefylde: 1,04
Flammepunkt: 8 °C (46 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000972
CAS-nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,II