2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
615
DKK
B23910.03
B23910.06
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Formel:
C₉H₅BrF₆ Molekylvægt: 307.03 g/mol Kogepunkt: 112 °C (0.2 mmHg) Massefylde: 1.637 Flammepunkt: 92 °C (197 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010306 CAS-nummer: 140690-56-8 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |