4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
B23706.03 B23706.06
B23706.03EA 378 DKK
B23706.03 B23706.06
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin ≥97%
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Purity: 97+% CAS No.: 86256-59-9 Molecular Formula: C8H8F3NO Formula Weight: 191.15 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01631541
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631541
CAS-nummer: 86256-59-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III