2-Methylfuran ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med BHT/Ionol 150-400 ppm
B23692.AK
B23692.AU
B23692.AKEA
554
DKK
B23692.AK
B23692.AU
2-Methylfuran ≥98% stabilised
2-Methylfuran
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 534-22-5
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -89°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 103733
UN No.: 2301
MDL No.: MFCD00003248
Formel:
C₅H₆O Kogepunkt: 63…65 °C Smeltepunkt: –89 °C Massefylde: 0,910 Flammepunkt: –30 °C (–22 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003248 CAS-nummer: 534-22-5 EINECS: 208-594-5 UN nummer: 2301 ADR: 3,II |