α,α,α-Trifluor-o-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
B23453.03
B23453.06
B23453.03EA
516
DKK
B23453.03
B23453.06
α,α,α-Trifluor-o-xylen ≥97%
α,α,α-Trifluor-o-xylen
Purity: 97%
CAS No.: 13630-19-8
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 125-126°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153204
Formel:
C₈H₇F₃ Molekylvægt: 160.14 g/mol Kogepunkt: 125…126 °C Massefylde: 1.174 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153204 CAS-nummer: 13630-19-8 ADR: 3 III |