2-Amino-6-methylbenzothiazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23422.14 B23422.22
B23422.14EA 416 DKK
B23422.14 B23422.22
2-Amino-6-methylbenzothiazol 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2536-91-6 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00005789
Formel: C₈H₈N₂S
Kogepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005789
CAS-nummer: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3