2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23380.09 B23380.18
B23380.09EA 452 DKK
B23380.09 B23380.18
2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1747-60-0 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00005787
Formel: C₈H₈N₂OS
Kogepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 161…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005787
CAS-nummer: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0