2-Methyl-6-nitrobenzoxazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 1020 DKK
B22415.06 B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekylvægt: 178.15 g/mol
Smeltepunkt: 154…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022848
CAS-nummer: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6