α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
B22193.03 B22193.06
B22193.03EA 402 DKK
B22193.03 B22193.06
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen ≥98%
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylen
Purity: 98% CAS No.: 369-54-0 Molecular Formula: C8H6F4 Formula Weight: 178.13 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 83-84°/30mm MDL No.: MFCD01320708
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.13 g/mol
Kogepunkt: 83…84 °C (30 mmHg)
Massefylde: 1.312
Flammepunkt: 63 °C (145 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320708
CAS-nummer: 369-54-0