4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22175.09 B22175.88
B22175.09EA 866 DKK
B22175.09 B22175.88
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidin 99%
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 461-98-3 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 184-186° Merck Reference: 14,5326 MDL No.: MFCD00006106
Formel: C₆H₉N₃
Kogepunkt: 250…254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006106
CAS-nummer: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 14,5326