4-tert-Butylbenzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22174.09
B22174.18
B22174.09EA
602
DKK
B22174.09
B22174.18
4-tert-Butylbenzensulfonylchlorid ≥98%
4-tert-Butylbenzensulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 15084-51-2
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Odour: Irritating
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1104346
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007449
Formel:
C₁₀H₁₃ClO₂S Kogepunkt: 165 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: 80…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007449 CAS-nummer: 15084-51-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |