4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21350.03 B21350.06
B21350.03EA 371 DKK
B21350.03 B21350.06
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluen ≥99%
4-Brom-α,α,α,2,3,5,6-heptafluortoluen
Purity: 99% CAS No.: 17823-46-0 Molecular Formula: C7BrF7 Formula Weight: 296.98 Boiling Point: 152-153° MDL No.: MFCD00075240
Formel: C₇BrF₇
Kogepunkt: 152…153 °C
Massefylde: 1,929
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075240
CAS-nummer: 17823-46-0