L(+)-Ribose ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21117.03 B21117.14
B21117.03EA 1140 DKK
B21117.03 B21117.14
L(+)-Ribose ≥99%
L(+)-Ribose
Purity: 99% CAS No.: 24259-59-4 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00167010
Formel: C₅H₁₀O₅
Kogepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167010
CAS-nummer: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4