5-Chlor-2-methylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21036.03 B21036.06
B21036.03EA 465 DKK
B21036.03 B21036.06
5-Chlor-2-methylindol ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98% CAS No.: 1075-35-0 Molecular Formula: C9H8ClN Formula Weight: 165.62 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD00005619
Formel: C₉H₈ClN
Kogepunkt: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005619
CAS-nummer: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9