5-Chlor-2-methylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21036.03
B21036.06
B21036.03EA
465
DKK
B21036.03
B21036.06
5-Chlor-2-methylindol ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 1075-35-0
Molecular Formula: C9H8ClN
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD00005619
Formel:
C₉H₈ClN Molekylvægt: 165.62 g/mol Kogepunkt: 130…140 °C (0.1 mmHg) Smeltepunkt: 110…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005619 CAS-nummer: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |