α-Brom-p-toluonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20641.06 B20641.14
B20641.06EA 606 DKK
B20641.06 B20641.14
α-Brom-p-toluonitril ≥98%
α-Brom-p-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 17201-43-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 636717 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001829
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Smeltepunkt: 113…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001829
CAS-nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN nummer: 2923
ADR: 8,II