3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20567.06 B20567.14 B20567.22
B20567.06EA 602 DKK
B20567.06 B20567.14 B20567.22
3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Purity: 97% CAS No.: 55809-36-4 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1100990
Formel: C₇H₁₂N₂O
Molekylvægt: 140.19 g/mol
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055620
CAS-nummer: 55809-36-4