2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20272.06
B20272.14
B20272.06EA
730
DKK
B20272.06
B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 10139-84-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00010817
Formel:
C₉H₁₀O₃ Smeltepunkt: 152…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010817 CAS-nummer: 10139-84-1 |