1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 102-08-9
Molecular Formula: C13H12N2S
Formula Weight: 228.32
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 644277
Merck Reference: 14,3333
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004921
Formel:
C₁₃H₁₂N₂S Kogepunkt: 365 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 150…154 °C Massefylde: 1,320 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004921 CAS-nummer: 102-08-9 EINECS: 203-004-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3333 |