1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A19644.0E A19644.22 A19644.36
A19644.0EEA 1810 DKK
A19644.0E A19644.22 A19644.36
1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid ≥98%
1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid
Purity: 98% CAS No.: 102-08-9 Molecular Formula: C13H12N2S Formula Weight: 228.32 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 644277 Merck Reference: 14,3333 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004921
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Kogepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 150…154 °C
Massefylde: 1,320
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004921
CAS-nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3333